Learn More
Invitrogen™ Human JAK1, GST Tag Recombinant Protein
Janus kinase 1 (JAK1) is a protein tyrosine kinase.
624.00€ - 12820.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002218.2 |
---|---|
Alias de gen | JAK1, JAK1A, JAK1B |
Familia Quinasa | JAK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438753
|
Invitrogen™
PV4775 |
1mg |
12820.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10748585
|
Invitrogen™
PV4774 |
10 μg |
624.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15488683
|
Invitrogen™
PR8767C |
100μg |
2030.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
JAK1 is involved in the interferon-alpha/beta and -gamma signal transduction pathways.
Especificaciones
NP_002218.2 | |
JAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
JAK1, JAK1A, JAK1B | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic | |
Signal Transduction |