missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jagged 1 Antibody (188331), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1277PECY55
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Jagged 1 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Jagged 1 | |
Monoclonal | |
PE-Cyanine5.5 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Flow Cytometry | |
188331 | |
Flow Cytometry | |
AGS, AHDMGC104644, Alagille syndrome, AWS, CD339, CD339 antigen, HJ1, jagged 1, Jagged1, JAGL1, protein jagged-1 | |
NS0-derived recombinant human Jagged 1, Ser32-Asp296, Accession # P78504 | |
0.1 mL | |
Angiogenesis, Cancer, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway | |
182 | |
Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Jagged 1 Antibody (188331), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE-Cyanine5.5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido