Learn More
Avantor™ J.T. Baker™, columnas de análisis de poro ancho preenvasadas BAKERBOND™
Columnas de biocromatografía para HPLC analítica y preparativa, LC de baja presión y purificación por lotes.
Marca:  Avantor™ 7116-00
Código de producto. 10346891
  • 6460.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
  • BAKERBOND™ es una familia de productos a base de sílice diseñados para un rendimiento, reproducibilidad y escalabilidad óptimos.
  • Las fases unidas BAKERBOND™ se sintetizan mediante la química del silano trifuncional para formar una capa de varios enlaces covalentes carbono-siloxano en la superficie de las partículas de sílice.
  • Las fases unidas resultantes son de tipo polimérico, lo que proporciona una mayor resistencia a la hidrólisis, una mayor estabilidad en los pH extremos y una reducción de las interacciones del silanol para una mayor recuperación y menos colas.
Especificaciones
Especificaciones
Análisis
250 mm
300 Å
Fase inversa: poro ancho
4,6 mm
5 μm
Butilo C4
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Avantor™ J.T. Baker™, columnas de análisis de poro ancho preenvasadas BAKERBOND™ > Butilo C4