Learn More
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Laboratory Reagent
82.00€ - 168.00€
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 98.07 |
Número MDL | MFCD00064589 |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | ácido sulfúrico |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10668151
|
JT Baker
6057.1000 |
1 L | Frasco de vidrio |
82.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10506812
|
JT Baker
6057.2500 |
2,5 L | Frasco de vidrio |
168.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10036110
|
JT Baker
6057.2500PE |
2,5 L | Frasco de plástico |
148.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
ácido sulfúrico |
Especificaciones
7664-93-9 | |
1,84 g/cm³ (20 °C) | |
máx. 5 ppm | |
MFCD00064589 | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 |
de 3 °C | |
máx. 5 ppm | |
H2O4S | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfúrico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- ácido sulfúrico
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sulphuric acid 95-97%, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™