Learn More
Isoquinolina-1-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11348726
Isoquinolina-1-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348726
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11348726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1198-30-7 | C10H6N2 | 154.172 g/mol
Isoquinoline-1-carbonitrile is used as starting reagent in the syntheses of imidazo[5,1-a]isoquinolines. It is also used as intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isoquinolin-1-carbonitrilo se utiliza como reactivo inicial en las síntesis de imidazo[5,1-a]isoquinolinas. También se utiliza como intermedio en síntesis orgánicas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-30-7
Fórmula molecular C10H6N2
Peso molecular (g/mol) 154.172
Número MDL MFCD00134166
Clave InChI HJHXYSBRTVFEDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyanoisoquinoline, 1-isoquinolinecarbonitrile, isoquinaldonitrile, isoquinolinecarbonitrile, 1-cyano-isoquinoline, isoquinaldinic nitrile, pubchem6269, maybridge1_002114, timtec-bb sbb002487
PubChem CID 306057
Nombre IUPAC isoquinolina-1-carbonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoquinoline-1-carbonitrile
Punto de fusión 87°C to 91°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 119104
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250956 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL19425.06,L19425.03
Número de lote10226996 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL19425.06,L19425.03
Número de lote10245445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2023 Catalog NumberL19425.06,L19425.03
Número de lote10155729 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19425.06,L19425.03
Número de lote10208766 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL19425.06,L19425.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isoquinolina-1-carbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >