Learn More
Isopropyl Alcohol, U.S.P., J.T. Baker™
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propano-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
67-63-0 | |
60.096 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
C3H8O | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propano-2-ol |
Especificaciones
Isopropyl Alcohol | |
12.00°C | |
C3H8O | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ol | |
3776 | |
60.1 |
67-63-0 | |
1L = 0.79kg | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
USP |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2-propanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Isopropyl Alcohol, U.S.P., J.T. Baker™