Learn More
Ismatec™ Unidad de accionamiento MCP
Utilice este accionamiento para aplicaciones de dosificación y llenado. Las unidades de accionamiento Ismatec™ MCP cuentan con un sistema de acoplamiento de bayoneta para 20 cabezales de bomba intercambiables y control de bucle cerrado para una velocidad independiente de la presión.
Marca: Ismatec™ ISM404B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Potente bomba dispensadora controlada por microprocesador
- La memoria guarda hasta 4 conjuntos de parámetros de funcionamiento
- Se puede calibrar el caudal y el volumen
- Ideal para aplicaciones de dosificación y llenado
- Control remoto a través de PC (RS232)
- Sistema de acoplamiento de bayoneta para 20 cabezales de bomba intercambiables
- Cabezales de bombas con 1 a 24 canales
- También admite cabezales de bomba de pistón de cerámica
Especificaciones
LCD | |
De < 0,001 a 3700 ml/min | |
MCP | |
260 mm | |
Unidad de accionamiento | |
115/230V |
115/230 V 50/60 Hz 100 w | |
50/60 Hz | |
220 mm | |
155 mm | |
100 W | |
De 1 a 240 rpm |
Título del producto
Ismatec™ Unidad de accionamiento MCP > Profundidad: 220 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido