Descripción
- Electrodo de unión doble con referencia al filamento de platino, lo que evita cualquier contaminación del medio de medición por plata o mercurio
- Especialmente recomendado para productos farmacéuticos, biomédicos o agroalimentarios
Especificaciones
ISE Reference Solution | |
ISE reference solution for refillable double junction ISE electrodes. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- Potassium chloride solution, 4M, 3.3
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium chloride
Título del producto
Soluciones de referencia ISE, Fisherbrand™ > Para su uso con: Para electrodos ISE de doble unión rellenable
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido