Learn More
Solución de hierro para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
58.00€ - 62.40€
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12947353
Ver documentos
Fisher Chemical
S 619 050
50 mL Frasco Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12957353
BIOPHARMA
Ver documentos
Fisher Chemical
S 619 100
100 mL Frasco
58.00€
100 ml
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de hierro para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™