Learn More
Polvo de hierro, reducido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7439-89-6
Fe
Especificaciones
7439-89-6
2740°C
99%
1538°C
Fe
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Polvo de hierro, reducido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals