missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IREM-2 (CD300e) Mouse anti-Human, BV711, Clone: UP-H1, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 745476
530.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IREM-2 (CD300e) Monoclonal antibody specifically detects IREM-2 (CD300e) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
IREM-2 (CD300e) | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Mouse | |
RUO | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
UP-H1 | |
Brilliant Violet 711 | |
50 μg | |
Primary | |
Refrigerate (2 to 8°C) | |
IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
IREM-2 (CD300e) Mouse anti-Human, BV711, Clone: UP-H1, BD OptiBuild™ > Hu IREM-2 (CD300e) BV711 UP-H1 50 μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido