Learn More
Ismatec™ Bomba peristáltica digital de velocidad estándar IPC con cartuchos Click-'N-Go
Bomba multicanal suave, precisa, fácil de usar y de velocidad variable.
Marca:  Ismatec™ ISM933C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11927845
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Accionamiento planetario para una menor pulsación y una mayor vida útil de los tubos
  • Rotación suave y caudal de líquido preciso proporcionado por ocho rotores SS
  • Fácil repetibilidad gracias a la pantalla LED de cuatro dígitos
  • Los cartuchos de oclusión automática fáciles de utilizar proporcionan resultados reproducibles—
  • Control mediante teclado, ordenador o controlador remoto
Especificaciones
Especificaciones
Superior al ± 1 %
Velocidad variable digital
De 0,4 a 45 rpm
8
(12 x 6 x 5 in)
115 V CA
16
De 0,002 a 44 ml/min
Cartucho Click-n-go y cable de alimentación.
Tubo de 2 secciones
115 VCA, 50 Hz
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Ismatec™ Bomba peristáltica digital de velocidad estándar IPC con cartuchos Click-'N-Go > 16 canales, 115 VCA