Learn More
Tampón de ajuste de fuerza iónica de TISAB II de bajo nivel, , SPEX CertiPrep™ Código de producto.: 11490209
compliance-icons compliance-icons
Tampón de ajuste de fuerza iónica de TISAB II de bajo nivel, , SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11490209 Tienda SPEX Certiprep Productos
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11490209
Marca: SPEX Certiprep ISBUF3500
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Tampón de ajuste de fuerza iónica de TISAB II de bajo nivel, 500 ml en H2O, SPEX CertiPrep™. Certificado por la Guía 34 ISO, materiales de referencia certificado trazable del NIST. Se suministra con un Certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Tampón regulador de fuerza iónica
  • TISAB II de bajo nivel
  • 500 ml de volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Low Level TISAB II Buffer Solution
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
Concentración 10 M
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Forma física Liquid
Cantidad 500 mL
Tipo de solución Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Low Level TISAB II Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, sodiumhydroxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Tampón de ajuste de fuerza iónica de TISAB II de bajo nivel, , SPEX CertiPrep™ >