Learn More
Patrón de fosfato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
85.80€ - 142.00€
CAS | 7732-18-5 |
---|
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10453333
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple |
85.80€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450289
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2Y |
125 ml | Frasco de LDPE lixiviación triple | N/A | ||||||
11420189
|
SPEX Certiprep
AS-PO49-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
142.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
PO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_3; | 1000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
7732-18-5 |
Especificaciones
Phosphate Standard | |
Con certificado de análisis. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O |
7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
1000 μg/ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Patrón de fosfato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™