Learn More
Ácido clorhídrico, solución 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10625112
Ácido clorhídrico, solución 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073146 Tienda Fisher Chemical Productos
1 l, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 10625112
Marca: Fisher Chemical J/4410/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
I2, número de CAS 7553-56-2, tintura de yodo, yodo sublimado, solución de yodo, cristales de yodo, yodo, diyodo, vistaril, yodo, etanol, 1 l, CHEBI:17606, marrón, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, yodo molecular, 0 °C, 11355, 253,809, frasco de vidrio ámbar, líquido, 807, II, 0,7, 14 mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7553-56-2
Fórmula molecular I2
Peso molecular (g/mol) 253.81
Número MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clave InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo yodo, diyodo, cristales de yodo, yodo sublimado, yodo de tintura, vistarina, solución de yodo, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Nombre IUPAC yodo molecular
SMILES II
Especificaciones
Color Marrón
Punto de fusión 0 °C
Grado Especificaciones analíticas de la farmacopea europea
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 14 mmHg
Densidad del vapor 0.7
pH 5
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2544951 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/07/2025 Código de productoJ/4410/15,J/4410/17
Número de lote2543285 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2025 Código de productoJ/4410/15,J/4410/17
Número de lote2542604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2025 Código de productoJ/4410/15,J/4410/17
Número de lote2541866 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2025 Código de productoJ/4410/15,J/4410/17
Número de lote2541680 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2025 Código de productoJ/4410/15,J/4410/17
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide, Iodine
Título del producto
Ácido clorhídrico, solución 0,05 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos, cumple las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical™ >