Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de determinación de yodo con junta esmerilada cónica, sin collar
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Con tapón hexagonal hueco NS 29/32
- Con escala
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Junta de vidrio esmerilada cónica |
| Forma | Cónicos |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de determinación de yodo con junta esmerilada cónica, sin collar >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido