Learn More
DWK Life Sciences Matraz de yodo DURAN™, forma Erlenmeyer, con junta esmerilada estándar y tapón de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales están predestinados para su uso en el laboratorio debido a sus excelentes propiedades, como una muy buena resistencia química, un comportamiento casi inerte y una alta temperatura de servicio. Además, debido a su distribución uniforme del grosor de pared, se caracterizan por una mínima expansión térmica y, como resultado, una alta resistencia a los choques térmicos. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para trabajar a temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos. En el campo de la tecnología alimentaria, el grado de saturación de las grasas se determina sobre la base del valor del yodo. El yodo se añade a una solución de reacción, que se suma a los dobles enlaces de los ácidos grasos contenidos en la solución. Cuanto más yodo se deba añadir, más ácidos grasos insaturados habrá en la solución. Esta prueba se realiza de forma ideal en un matraz de índice de yodo que, debido a su forma cónica, resulta muy adecuado para mezclar varios componentes.
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Sólo los componentes de vidrio incorporados
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 105 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del índice de yodo; mezcla de varios componentes; calentamiento; doluciones diluyentes; medición de cantidades líquidas; se suministra con tapón de vidrio |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |