Learn More
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iodide Iodate concentrate |
Nombre de nota | For 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N) |
% máx. CAS | 1.2%, ≥95.0000% |
% mín. CAS | ≥95.0000% |
Forma física | Concentración |
Cantidad | 6 x 1 Ea. |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3587194 |
Nombre IUPAC | potasio; yodato |
Peso molecular (g/mol) | 214.00 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodide Iodate concentrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide
Título del producto
Iodide Iodate concentrate, For 1L standard solution, 1/128 M I2 (1/64N), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido