Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli, no manual
Designed for cloning PCR products directly from a PCR reaction in just 5 minutes
872.00€ - 1338.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Kit, Cloning |
---|---|
Incluye | Box 1: Topoisomerase I-activated pCR2.1-TOPO vector, PCR buffer, Salt solution, dNTPs, Control template, M13 forward and reverse primers, Control PCR primers, Sterile water. Box 2: One Shot Chemically Competent or Electrocomp E. coli, S.O.C. medium, Supercoiled pUC19 control plasmid |
Cepa bacteriana o de levadura | TOP10F´ |
Para utilizar con (aplicación) | Cloning, PCR Cloning |
Includes: Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10593853
|
Invitrogen™
KNM455040 |
50 Reactions |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10583853
|
Invitrogen™
KNM455001 |
25 Reactions |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
TOPO TA Cloning kits• Alta eficiencia
• 'One-step'
Especificaciones
Kit, Cloning | |
Box 1: Topoisomerase I-activated pCR2.1-TOPO vector, PCR buffer, Salt solution, dNTPs, Control template, M13 forward and reverse primers, Control PCR primers, Sterile water. Box 2: One Shot Chemically Competent or Electrocomp E. coli, S.O.C. medium, Supercoiled pUC19 control plasmid | |
TOP10F´ | |
Cloning, PCR Cloning |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.