Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, with One Shot™ TOP10F' Chemically Competent E. coli, no manual
Designed for cloning PCR products directly from a PCR reaction in just 5 minutes
Marca:  Invitrogen™ KNM455001
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10583853
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
TOPO TA Cloning kits
• Alta eficiencia
• 'One-step'
Especificaciones
Especificaciones
Kit, Cloning
TOP10F´
25 Reactions
Box 1: Topoisomerase I-activated pCR2.1-TOPO vector, PCR buffer, Salt solution, dNTPs, Control template, M13 forward and reverse primers, Control PCR primers, Sterile water. Box 2: One Shot Chemically Competent or Electrocomp E. coli, S.O.C. medium, Supercoiled pUC19 control plasmid
Cloning, PCR Cloning
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.