Learn More
Invitrogen™ ThermoScript™ RT-PCR System for First-Strand cDNA Synthesis
Marca: Invitrogen™ 11146024
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
25μL ThermoScript RT (15U/μL); 500μL 5X cDNA Synthesis Buffer; 250μL 0.1M DTT; 100μL 10mM dNTP Mix; 25μL RNaseOUT (40U/μL); 25μL Oligo (dT)20 (50μM); 50μL Random Hexamers (50ng/μL); 1.25mL DEPC-Treated Water; 50μL E. coli RNase H (2U/μL). Store at -20deg.C | |
Cebadores aleatorios, cebadores oligo dT | |
25 reactions | |
cDNA Synthesis, RT-PCR |
ThermoScript RT-PCR System
Versión: Rev. 3.0, 4 Jan 2013
Tamaño : 176 kB
Título del producto
Invitrogen™ ThermoScript™ RT-PCR System for First-Strand cDNA Synthesis > 25 reacciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido