Learn More
Invitrogen™ pVAX1 Vector
Diseñado específicamente para su uso en el desarrollo de vacunas de ADN
Marca: Invitrogen™ V26020
Includes: Se proporcionan 20 μg de pVAX1 y de vector de control de expresión superhelicoidal y liofilizado.
Descripción
- Presenta secuencias de ADN eucariotas limitadas a las necesarias para la expresión con objeto de minimizar la posibilidad de integración cromosómica
- Gen de resistencia a la kanamicina para la selección en E. coli debido al registro de casos de respuesta alérgica a la ampicilina en algunos individuos
- Niveles de expresión de proteínas recombinantes de pVAX1 comparables con los obtenidos con su vector primario, pcDNA™3.1
- El pequeño tamaño de pVAX1 y la variedad de sitios de clonación únicos simplifican la subclonación de incluso fragmentos de ADN muy grandes
Bioproducción, expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, producción de vacunas víricas
Especificaciones
Constitutivo | |
CMV | |
Ninguno | |
Sin etiquetar | |
20 μg | |
pVAX™ |
Transfección | |
Vector de vacuna vírica | |
Se proporcionan 20 µg de pVAX1 y de vector de control de expresión superhelicoidal y liofilizado. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de los vectores durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pVAX1 |