Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Purification Kit
Combina la química avanzada de extracción de placas de sílice con un diseño optimizado de placas de 96 pocillos para el procesamiento manual o automatizado de ADN plasmídico de E. coli en tan solo 45 minutos
1516.00€ - 7550.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit de plásmidos Quick96 PureLink™ Pro incluye tampón de resuspensión Quick96 PureLink™ Pro, tampón de lisis, tampón de neutralización, RNasa A, tampones de lavado, tampón de elución, bloques de pocillos cuadrados, placas de filtración Quick96, placas de unión Quick96, placas de lavado, placas de elución y un manual. Conserve todos los componentes a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión tras añadir el RNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Placa de sílice
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Volumen de elución 50 µl (centrífuga), 100 µl (vacío), 150 µl
Ver más especificaciones
Includes: PureLink™ Pro Quick96 Resuspension Buffer, Lysis Buffer, Neutralization Buffer, RNase A, Wash Buffers, Elution Buffer, square-well blocks, Quick96 Filtration Plates, Quick96 Binding Plates, wash plates, elution plates, and a manual.
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10063814
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K211004A
1 kit
1516.00€
cada uno
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
10073814
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K211024A
1 Kit
7550.00€
paquete de 2304
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Purification Kit