Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure BAC Buffer Kit
El kit contiene tampones y reactivos adicionales para cultivos bacterianos más grandes
Marca: Invitrogen™ K210018
135.85 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Includes: PureLink HiPure BAC Buffer Kit incluye tampón de resuspensión (R3) (250 ml), tampón de lisis (L7) (250 ml), tampón de precipitación (N3) (250 ml) y ARNasa A (20 μg/ml) (5 ml). Todos los componentes del kit de tampón BAC PureLink HiPure se envían a temperatura ambiente. Almacene todos los componentes a temperatura ambiente tras su recepción.
Descripción
- PureLink HiPure BAC Buffer Kit proporciona tampones y reactivos adicionales para realizar el aislamiento de ADN BAC (cromosoma bacteriano artificial) usando los kits plasmídicos PureLink HiPure
- PureLink HiPure Plasmid Kits utilizan resina de intercambio aniónico patentada que le permite purificar ADN BAC de alta calidad a partir de cultivos de E. coli
- El ADN BAC requiere usar grandes volúmenes de cultivo bacteriano para obtener una producción de ADN razonable
- A partir de un cultivo de 100 ml, se espera purificar ∽40 μg de ADN BAC
- El kit de tampón BAC PureLink HiPure proporciona reactivos suficientes para cinco BAC Maxipreps, 25 BAC Midipreps o 100 BAC Minipreps
Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP™), obtención de la huella genética de cromosomas bacterianos artificiales (BAC), análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, secuenciación de ADN, análisis de fragmentos, maxiprep, purificación de ADN plasmídico, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit de tampón BAC PureLink™ HiPure incluye tampón de resuspensión (R3) (250 ml), tampón de lisis (L7) (250 ml), tampón de precipitación (N3) (250 ml) y RNasa A (20 mg/ml) (5 ml). Todos los componentes del kit de tampón BAC PureLink™ HiPure se envían a temperatura ambiente. Almacene todos los componentes a temperatura ambiente tras su recepción. | |
Resina de intercambio de aniones | |
ADN BAC | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Kit de tampones BAC | |
Temperatura ambiente |
Kit | |
Cultivo bacteriano | |
Secuenciación, clonación, transformación, transfección, transcripción in vitro | |
PureLink™ | |
1 kit | |
ADN BAC, ADN plasmídico |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2818841 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K210018 |
2828117 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K210018 |
2789188 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K210018 |
2838375 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K210018 |
2845526 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | K210018 |