Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Lysis/Binding Buffer
Utilizar con una amplia gama de tamaños de muestras
Marca: Invitrogen™ K182302
Includes: Columnas de centrifugación genómica PureLink, tubos de recogida, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual. El kit de ADN genómico PureLink 96 incluye placas de unión genómica PureLink, placas de lavado, placas de pocillos profundos, cinta adhesiva, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual.
Descripción
El minikit de ADN genómico PreLink™ y el kit de ADN genómico PureLink™ 96 permiten extracciones de ADN de alta pureza y alto rendimiento de una amplia variedad de tipos de muestras, como sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, en un formato de placa de 96 pocillos de semifaldón o columna de centrifugación de sílice.
- Obtenga mayores rendimientos de DNA genómico y pureza : membrana de columna de centrifugación optimizada y formulaciones de tampón
- Ahorre tiempo y dinero: utilícelo con una gran variedad de tamaños de muestra (por ejemplo entre 100 °l y 1 ml de sangre); la versión de 96 pocillos no requiere equipo especial
- Aumente la flexibilidad: un kit funciona con una variedad de tipos de muestras
Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, análisis y purificación de ADN y AREN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de tejidos y células animales, ADN genómico de bacterias, ADN genómico de sangre (escala media, 100 µl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Tampón de lisis, tampón de unión | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Bacteria, Sangre, Punto de sangre, Células, Hisopo, tejido | |
Tampón de lisis/unión genómica | |
Temperatura ambiente |
Columna de centrifugación | |
Kit | |
PureLink™ | |
80 mL |
Seguridad y manipulación
- PURELINK GENOMIC LYSIS/BINDING BUFFER 80ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2974202 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | K182302 |
2974202 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | K182302 |
2463692 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K182302 |
2508606 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K182302 |
2530530 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K182302 |