Learn More
Invitrogen™ pRSET-BFP Bacterial Expression Vector
Permitir la fusión de una proteína de interés para as proteínas fluorescentes ampliamente utilizadas y bien caracterizadas de la medusa Aequorea victoria
Marca:  Invitrogen™ V35420
Código de producto. 11550826
  • 538.00€ / 10 microgramos
Descripción
  • Estos vectores contienen EGFP, la proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP), que se ha optimizado aún más para la expresión de mamíferos
  • El vector también codifica las proteínas fluorescentes cian (CFP) y azul (BFP) para la detección simple y no invasiva de proteínas recombinantes
Ensayos de expresión bacteriana, actividad enzimática y proteica, ensayos de proteína fluorescente (p. ej., GFP), expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inducible
T7
BFP
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa)
Enzimas de restricción/MCS
pRSET
IPTG
Vector de expresión bacteriana
Ninguno
Ampicilina (AMPR)
Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo Xpress
10 μg
Vivid Colors™
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ pRSET-BFP Bacterial Expression Vector > 10 μg; azul