Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
728.00€ - 3090.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Ver más especificaciones
Includes: 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
10114582
Ver documentos Detalles de la promoción
SuperScript™, Platinum™, SYBR™
11736059
500 reacciones
3090.00€
500 reacciones
10534633
Ver documentos Detalles de la promoción
SuperScript™, Platinum™, SYBR™
11736051
100 reacciones
728.00€
100 reacciones
Descripción
Descripción
El kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso proporciona detección sensible y específica con sondas y cebadores fluorogénicos, mientras que el kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green de un paso ofrece la facilidad y comodidad de la detección SYBR™ Green I
  • Kit combines the most powerful reverse transcriptase and DNA polymerase technologies to deliver precise and accurate analysis of gene expression in a convenient one-step format
  • The SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit offers the ease and convenience of SYBR™ Green I detection
  • SuperScript™ III RT for higher temperature cDNA synthesis for greater success with difficult RNA secondary structure
  • Platinum™ Taq DNA Polymerase with hot-start technology for improved specificity
  • LUX™ Fluorogenic Primers or dual-labeled fluorogenic probes for superior detection performance
  • SYBR™ Green I dye for easy and convenient detection
  • Validated performance on multiple real-time instrument platforms, including rotor-based systems
  • Store all components at -20°C (-80°C for long-term storage)
  • ROX Reference Dye must be stored in the dark
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
ADN polimerasa Taq
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Kit de un solo paso de qRT-PCR
PCR en tiempo real (PCRq)
RT-qPCR de 1 paso
Estándar
Platinum™, SYBR™, SuperScript™
Hielo seco
ARN
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit