Learn More
Invitrogen™ pIB/V5-His Vector Kit
El vector pIB/V5-His tiene varias características que facilitan la expresión, el análisis y la detección de proteínas recombinantes en células de insectos
Marca: Invitrogen™ V802001
Includes: El kit InsectSelect BSD incluye 20μ g de cada uno de pIB/V5-His y pIB/V5-His/CAT superenrollados y liofilizados, 2 μg de primer de secuenciación inversa OpIE2 liofilizado, 50 mg de blasticidina, reactivo Cellfectin y 1 l de medio para la línea celular de insecto elegida. Las células Sf9 se suministran con los medios de insectos GIBCO Grace. Las células High Five se suministran con medio sin suero GIBCO Express Five. El kit de vectores pIB/V5-His contiene vectores y primers.
Descripción
- El promotor OpIE2 de la expresión constitutiva
- Gen de resistencia a la blasticidina para la selección rápida líneas de células transfectadas de forma estable en dos semanas
- Secuencia de epítopo C-terminal V5 y polihistidina (6xHis) para la detección con anticuerpo anti-V5 y purificación rápida con resina quelante de níquel
Expresión de proteínas constitutivas en células de insectos, expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
OplE2 | |
El kit de vectores InsectSelect pIB/V5-His incluye 20 µg de cada uno de los vectores de pIB/V5-His y pIB/V5-CAT superenrollados y 2 µg de primers de secuenciación directa e inversa OplE2 liofilizados. Almacenar todos los reactivos a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
|
Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5 | |
1 kit | |
InsectSelect™ |
Vector de expresión de células de insectos | |
C-terminal | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pIB |