Learn More
Invitrogen™ pcDNA™6/myc-His A, B, & C Mammalian Expression Vectors
Contiene un fuerte promotor de la expresión de alto nivel en células de mamíferos
Marca: Invitrogen™ V22120
Descripción
- Marcador de selección para generar líneas celulares estables
- Incluye una etiqueta de epítopo para facilitar la detección con anticuerpo monoclonal y purificación rápida en la resina quelante de níquel
- Tres marcos de lectura para simplificar la clonación sin cambio de pauta de lectura con etiqueta de fusión
Expresión constitutiva, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Constitutivo | |
Vector de expresión de mamíferos | |
Los vectores (y el control de expresión apropiado) se suministran superenrollados y liofilizados. Almacenado a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los vectores durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pcDNA | |
Expresión constitutiva |
CMV | |
Blasticidina | |
Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc | |
20 μg | |
pcDNA™ |