Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Permite una transformación rápida en un práctico formato de 96 pocillos
Marca: Invitrogen™ C409605
4450.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21956" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
E. coli químicamente competente MultiShot StripWell TOP10 proporciona una eficacia de transformación de >1 x 108 cfu/μg con ADN plasmídico de control. Las células químicamente competentes MultiShot StripWell TOP10 están envasadas en una placa de tiras de pocillos de 96 pocillos (alícuotas de 50 μl) para simplificar la transformación bacteriana de medio y alto rendimiento.
- Flexible: diseñado para la clonación de rendimiento medio a alto
- Compatible con ADN genómico: la mutación de mcrA soporta transfección eficiente de ADN metilado
- Práctico: el alelo lacZΔM15 permite un rápido cribaje de azul/blanco de transfectantes en placas que contengan X-Gal o Bluo-Gal
- Eficaz: la mutación endA1 reduce la actividad endonucleasa, mejorando el rendimiento del ADN plasmídico
- Fiable: la mutación recA1 mutation reduce la recombinación no deseada
Para otras opciones de transformación de alto rendimiento, elija las células compuestas con formato MultiShot o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener opciones de formato personalizadas.
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco.
Especificaciones
Célula competente | |
Sí | |
Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g) | |
Yes (Streptomycin) | |
Sí | |
High Copy Plasmid | |
Sí | |
No | |
MultiShot StripWell | |
5 placas |
Carece de episoma F' | |
Sí | |
Los kits de células químicamente competentes MultiShot™ StripWell TOP10 incluyen placas de tiras de 96 pocillos, 2 x 15 ml de medio S.O.C. y plásmido de control pUC19. Los kits de células químicamente competentes MultiShot™ incluyen microplacas de tiras de 96 pocillos, 5 x 15 ml de medio S.O.C. y plásmido de control pUC19. Almacene todas las células a -80° C. Almacene el S.O.C. a +4° C. Almacene el plásmido a -20° C. | |
No es adecuado para clonar ADN inestable | |
Compatible con alto rendimiento | |
No es adecuado para preparar ADN no metilado | |
Dry Ice | |
E. coli | |
MultiShot™ |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.