Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell TOP10 Chemically Competent E. coli
Código de producto. p-4925016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
10 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10656313 1 placa cada uno
10276592 5 placas cada uno
10709384 10 placas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656313 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C409601
Permite una transformación rápida en un práctico formato de 96 pocillos
E. coli químicamente competente MultiShot StripWell TOP10 proporciona una eficacia de transformación de >1 x 108 cfu/μg con ADN plasmídico de control. Las células químicamente competentes MultiShot StripWell TOP10 están envasadas en una placa de tiras de pocillos de 96 pocillos (alícuotas de 50 μl) para simplificar la transformación bacteriana de medio y alto rendimiento.
  • Flexible: diseñado para la clonación de rendimiento medio a alto
  • Compatible con ADN genómico: la mutación de mcrA soporta transfección eficiente de ADN metilado
  • Práctico: el alelo lacZΔM15 permite un rápido cribaje de azul/blanco de transfectantes en placas que contengan X-Gal o Bluo-Gal
  • Eficaz: la mutación endA1 reduce la actividad endonucleasa, mejorando el rendimiento del ADN plasmídico
  • Fiable: la mutación recA1 mutation reduce la recombinación no deseada
Para otras opciones de transformación de alto rendimiento, elija las células compuestas con formato MultiShot o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener opciones de formato personalizadas.
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Célula competente
Contiene el episoma F' Carece de episoma F'
Mejora la calidad de los plásmidos Sí
Clonación de ADN metilado Sí
Nivel de eficiencia de transformación Eficacia media (10^8-10^9 ufc⁄µ g)
Contenido y almacenamiento Contiene:
• E. coli químicamente competente MultiShot™ Stripwell TOP10: Una placa de 96 pocillos, 50 µ l por pocillo
• ADN pUC19 (10 pg/µ l): 1 vial, 50 µl
• Medio S.O.C.: 2 frascos, 15 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Resistencia bacteriana a los antibióticos Yes (Streptomycin)
Clonación de ADN inestable No es adecuado para clonar ADN inestable
Tramado azul/blanco Sí
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Plásmido High Copy Plasmid
Preparación de ADN no metilado No es adecuado para preparar ADN no metilado
Reduce la recombinación Sí
Condiciones de envío Dry Ice
Resistente al fago T1 (tonA) No
Especie E. coli
Formato MultiShot StripWell
Línea de productos MultiShot
Cantidad 1 placa