Learn More
Invitrogen™ S.c. EasyComp™ Transformation Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
El kit de transformación EasyComp proporciona suficientes reactivos para preparar 6 lotes de células competentes. Cada lote es suficiente para 20 transformaciones.
- Las células pueden ser competentes en menos de 30 minutos
- Las soluciones competentes de preparación y transformación celular están optimizadas para su uso con S. Cerevisiae
- Se suministra listo para usar y se prueba para asegurar una transformación de levadura exitosa
- Las células competentes pueden congelarse para su uso futuro
Clonación, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, sistemas de expresión de S. cerevisiae, transformación, expresión de levadura
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Kit de transformación |
Contenido y almacenamiento | El kit de transformación EasyComp™ proporciona suficientes reactivos para preparar 6 lotes de células competentes. Cada lote es suficiente para 20 transformaciones. El kit debe almacenarse a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
Clase de organismo diana | S. cerevisiae |
Cantidad | 1 kit |
Línea de productos | EasyComp™ |
Documentos
Product Information
Manuals
S.c. EasyComp Transformation Kit
Versión: Version C 11/08/01
Tamaño : 189.6 kB
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ S.c. EasyComp™ Transformation Kit >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido