Learn More
Invitrogen™ T-REx™ Core Kit, with pcDNA™4/TO Vector
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
20 μg de pcDNA4/TO o 20 μg cada uno de pcDNA;4/TO/myc-His A, B y C; un vector de control positivo, pcDNA;6/TR, y primers de secuenciación directa e inversa. Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados.
- Utiliza el promotor de CMV completo y añade elementos de control al operón de resistencia bacteriana a la tetraciclina para reprimir eficazmente y volver a reprimir la transcripción de una de las secuencias promotoras de mamíferos más fuertes que se conocen
- Activación específica: utiliza un mecanismo represor que bloquea la transcripción del potente promotor de CMV en ausencia de la tetraciclina
- Debido a que los elementos no utilizan transactivadores virales, puede lograr una expresión de alto nivel a partir de un promotor de CMV completo sin la activación secundaria y no específica de los genes anfitriones
- Los elementos de control transcripcional T-REx se suministran a través de dos secuencias de operador de tetraciclina (TetO2) insertadas entre la caja TATA del promotor de CMV y el sitio de inicio transcripcional
- La secuencia de TetO2 en sí no tiene efecto en la expresión
- Cuando la proteína represora de tetraciclina (TR) está presente, se une eficazmente a los sitios de TetO2 y bloquea el inicio de la transcripción
- La tetraciclina añadida al medio de cultivo se une a la proteína TR y cambia su conformación; este cambio hace que la proteína TR libere los sitios de TetO2, lo que reduce la transcripción del promotor de CMV; el resultado es una expresión de alto nivel del gen de interés
- Los niveles de expresión se pueden modular en función de la concentración de tetraciclina y pueden inducirse a niveles que se logran con vectores de expresión CMV constitutiva
- T-REx es un potente sistema de expresión de mamíferos inducible que permite regular la expresión de un potenciador-promotor del citomegalovirus (CMV) humano completo
- Secuencia completa del potenciador-promotor de CMV que contiene dos copias de la secuencia de operador de tetraciclina TetO2 para una expresión regulada de alto nivel
- Zeocin o gen de resistencia a la higromicina para la selección eficaz de líneas de células de mamíferos estables
- Sitio de clonación múltiple de gran tamaño para simplificar la clonación
- Además, pcDNA™4/TO/myc-His ofrece un epítopo c-myc para una detección rápida de proteínas recombinantes con un anticuerpo anti-myc y una secuencia de polihistidina (6xHis) para una purificación sencilla de la proteína recombinante con resina quelante de níquel y una detección con el anticuerpo anti-His (C-terminal)
- Vector regulador, pcDNA™6/TR, proporcionado para la expresión de alto nivel de la proteína represora de tetraciclina (TR).
- El vector expresa el gen de resistencia a la blasticidina para una selección rápida de líneas celulares de mamíferos que expresan la proteína TR de forma estable
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada
Especificaciones
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
Tipo de entrega | Transfección |
Agente inductor | Tetraciclina |
Promotor | CMV/TO |
Tipo de producto | Kit de clonación de núcleo T-Rex con vector |
Agente de selección (eucariótico) | Zeocin™, blasticidina |
Contenido y almacenamiento | El kit básico de T-REx™ incluye 20μg cada uno de pcDNA™4/TO o 20μg cada uno de pcDNA™ 4/TO/myc-His A, B y C; un vector de control positivo, pcDNA™6/TR y cebadores de secuenciación directa e inversa .Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados. Conservar todos los componentes a -20°C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
Cantidad | 1 kit |
Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ T-REx™ Core Kit, with pcDNA™4/TO Vector >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido