Learn More
Invitrogen™ E. coli Expression System with Gateway™ Technology
Diseñado para crear clones de expresión de E. coli que contengan promotor T7
Marca:  Invitrogen™ 11824026
Código de producto. 10113912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Mezcla enzimática LR Clonase y tampón de reacción, vectores de destino Gateway pDEST™14, pDEST15, pDEST17 y pDEST24, solución de proteinasa K (2 μg/μL), control positivo pENTR™-gus, BL21-AI y células competentes DH5α Library Efficiency.
Descripción
Descripción
  • Los clones de expresión están listos para la transformación y expresión en E. coli
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
T7
El sistema de expresión E. coli con tecnología Gateway™ incluye: Mezcla enzimática LR Clonase™ y tampón de reacción, vectores de destino Gateway™ pDEST™14, pDEST™15, pDEST17 y pDEST™24, solución de proteinasa K (2 µg/µl), control positivo pENTR™-gus, One Shot™ BL21-AI™ y células competentes Library Efficiency™ DH5α™. Almacene las células componentes y las mezclas enzimáticas Clonase™ a -70 °C. Almacene los vectores a -20 °C.
BL21-AI™
Expresión basada en células
Gateway
Vectores Gateway T7
Sistema de expresión
Ampicilina (AMPR)
E. coli
Etiqueta GST, Etiqueta His (6x)
20 reacciones
Gateway™
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Manuals
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ E. coli Expression System with Gateway™ Technology > 20 reacciones
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.