Learn More
Invitrogen™ CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase), 1 U/μL
Descripción
- Concentración: 20 unidades/μl
- Fuente: Purificado de la mucosa intestinal bovina
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de exodesoxirribonucleasa, 3' endodesoxirribonucleasa y ribonucleasa; eficiencia de desfosforilación medida en un ensayo de transformación
- Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 μmol de fosfato de 4-nitrofenil en 1 min. a 37 °C.
- Condiciones de reacción de la unidad: Tampón de 1 m de dietanolamina, 10 mm de fosfato de 4-nitrofenil, 0,25 mm de MgCl2 (pH 9,8) en 900μl durante 10 min. a 37 °C.
Desfosforilación de fosforilada de extremo 5' de ADN vectorial para prevenir la autoligación; desfosforilación extremo 5 de ácidos nucleicos antes de la reacción directa con quinasa; Clonación; Clonación de enzima de restricción
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | La fosfatasa alcalina intestinal de ternera (1 unidad/μl) se suministra con un vial de 10X tampón de desfosforilación [500 mM de Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM de EDTA], vial de tampón de dilución [50 % de glicerol, 25 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM de MgCl2 y 0,1 mM de ZnCl2]. Almacenar la fosfatasa alcalina intestinal de ternera a - 20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | CIP |
| Tampón compatible | Tampón de dietanolamina |
| Cantidad | 1000 U |
| Tipo de producto | Fosfatasa alcalina |