Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Total Genomic Labeling System
Kits de etiquetado de ADN genómico completos diseñado para su uso en aplicaciones de hibridación genómica comparativa de matrices (aCGH) que permite mejores frecuencias de llamada con muestras valiosas
712.00€ - 1818.00€
Especificaciones
Método de detección | Fluorescencia |
---|---|
Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 |
Tipo de producto final | Sondas (ADN etiquetado) |
Labeling Target | ADN genómico |
Incluye etiqueta o tinte | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10343803
|
Invitrogen™
18097011 |
30 reacciones |
1818.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10109972
|
Invitrogen™
18097010 |
10 reacciones |
712.00€
30 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Estos completos kits todo incluido están optimizados para trabajar con muestras de una amplia gama de materiales sin necesidad de preamplificación El fragmento exo-Klenow altamente concentrado de ADN polimerasa I en una reacción limitada por componentes permite una producción de ADN uniforme y sólido de aprox. ∽8 μg con tan solo 50 ng de entrada de ADN genómico de partida. Una mezcla optimizada de nucleótidos etiquetados con colorantes con enlazadores dNTP, colorantes Alexa Fluor 3 y 5 nuevos, específicos de aplicación, y una química de tampón mejorada reducen la variación de etiquetado y aumentan la señal-ruido en matrices. Los espectros de excitación y emisión de los colorantes Alexa Fluor 3 y 5 son adecuados para escáneres convencionales de dos colores sin necesidad de cambiar los ajustes. Los kits completos se prueban por lotes para garantizar la calidad del rendimiento entre lotes.
Contenido y almacenamiento:
los kits simplificados contienen mezcla de reacción Alexa Fluor 3 y Alexa Fluor 5 2x, fragmento exo-Klenow (40 U/μL), 5 mM de EDTA, tampón TE y control de ADN (esperma de salmón). El sistema de etiquetado genómico total BioPrime también contiene columnas de purificación de ADN genómico PureLinkTM y tampones de purificación (el módulo de etiquetado genómico total BioPrime no lo contiene). La nueva formulación de mezcla maestra optimiza la configuración de las reacciones y aumenta la uniformidad.
- Mayor señal-ruido con los colorantes Alexa Fluor™ 3 y 5
- Menor sesgo de canal debido a la novedosa formulación de reacción
- Gama más amplia de material de entrada (50 ng-3 μg)
- Flujo de trabajo simplificado con formulación de mezcla maestra
CGH de matrices, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, análisis y purificación de ADN y ARN, etiquetado de ADN, análisis de expresión génica y genotipado, identificación de genotipos y perfiles genómicos, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligonucleótidos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Especificaciones
Fluorescencia | |
Sondas (ADN etiquetado) | |
Sí | |
BioPrime™ |
Alexa Fluor™ 3, Alexa Fluor™ 5 | |
ADN genómico | |
Etiquetado directo | |
Sistema de etiquetado genómico total |