Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
La formulación a base de lípidos se puede utilizar para transfeccionar eficazmente las células adherentes con ARNip a medida que se subcultivan sin un aumento de la citotoxicidad
444.00€ - 822.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
---|---|
Tipo de célula | Célula madre, célula primaria, líneas de células |
Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
Tipo de muestra | ARNip sintético |
Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
Includes: One tube containing 0.4mL
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10218704
|
Invitrogen™
AM4510 |
Reactivos para transfección | 400 μl |
444.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10197234
|
Invitrogen™
AM4510M |
Reactivos para transfección | 400 μl |
452.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10137004
|
Invitrogen™
AM4511 |
Reactivos para transfección | 1 mL |
822.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10005124
|
Invitrogen™
AM4511M |
Reactivos para transfección | 1 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descrizione
- Versátil: funciona con una amplia gama de líneas celulares
- Reproducible: produce resultados uniformes entre lotes, placas y pocillos
- Eficaz: funciona con alta eficiencia de transfección de ARNip, lo que permite el uso de concentraciones bajas de ARNip para minimizar los efectos inespecíficos
- Rápido: transfecta las células de forma inversa a medida que se colocan en placas, de modo que ahorra un día
- Transfecta de forma inversa células a medida que se colocan en placas, de modo que ahorra un día
- Optimizado para concentraciones de ARNip más bajas y alta reproducibilidad
- Compatible con una amplia gama de líneas de células
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
Specifica
Almacenar a 4 °C. | |
Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces | |
Transfección basada en lípidos | |
Compatible con alto rendimiento | |
Reactivos para transfección |
Célula madre, célula primaria, líneas de células | |
ARNip sintético | |
Transfección | |
Ambion™, siPORT™ | |
Sí |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.