Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
Código de producto. 10137004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μl
1 mL
1 ml
Tipo de producto:
Reactivos para transfección
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10137004 1 mL Reactivos para transfección cada uno
10218704 400 μl Reactivos para transfección cada uno
10197234 400 μl Reactivos para transfección cada uno
10005124 1 ml Reactivos para transfección cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10137004 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM4511
Includes
One tube containing 0.4mL
La formulación a base de lípidos se puede utilizar para transfeccionar eficazmente las células adherentes con ARNip a medida que se subcultivan sin un aumento de la citotoxicidad
  • Versátil: funciona con una amplia gama de líneas de células
  • Reproducible: produce resultados uniformes entre lotes, placas y pocillos
  • Eficaz: funciona con alta eficiencia de transfección de ARNip, lo que permite el uso de concentraciones bajas de ARNip para minimizar los efectos no específicos
  • Rápido: transfecta las células de forma inversa a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
  • Transfecta de forma inversa células a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
  • Optimizado para concentraciones de ARNip más bajas y alta reproducibilidad
  • Compatible con una amplia gama de líneas de células
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Libre de material de origen animal
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Tipo de célula Célula madre, célula primaria, líneas de células
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ARNip sintético
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos Ambion, siPORT
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 1 mL
Compatible con suero
Condiciones de envío Temperatura ambiente