Learn More
Invitrogen™ siPORT™ NeoFX™ Transfection Agent with manual
Descripción
Includes
One tube containing 0.4mL
- Versátil: funciona con una amplia gama de líneas de células
- Reproducible: produce resultados uniformes entre lotes, placas y pocillos
- Eficaz: funciona con alta eficiencia de transfección de ARNip, lo que permite el uso de concentraciones bajas de ARNip para minimizar los efectos no específicos
- Rápido: transfecta las células de forma inversa a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
- Transfecta de forma inversa células a medida que se colocan en placas, lo que ahorra un día
- Optimizado para concentraciones de ARNip más bajas y alta reproducibilidad
- Compatible con una amplia gama de líneas de células
Cultivo celular, transfección de ARNi, transfección de ARNip sintético, transfección
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Tipo de célula | Célula madre, célula primaria, líneas de células |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ARNip sintético |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | Ambion, siPORT |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Mostrar más |