Learn More
Patrón interno 4, -Bromo-3,5-dimetilfenil-n-metilcarbamato, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15265796 Tienda SPEX Certiprep Productos
1 mL, 1 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
4-Bromo-3,5-dimetilfenil-N-metilcarbamato672-99-1100 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethylphenyl-n-methylcarbamate
Nombre de nota USEPA Method 531.1
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 672-99-1, 75-05-8
% mín. CAS 0.01, 99.99
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.01, 99.99
Métodos For US EPA Methods 531, 531.1
Fórmula molecular C10H12BrNO2
Número MDL MFCD00027941
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ZOZFMTULOYRWEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC(C)=C(Br)C(C)=C1
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de (4-bromo-3,5-dimetilfenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 258.12
PubChem CID 688148
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Internal Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Título del producto
Patrón interno 4, -Bromo-3,5-dimetilfenil-n-metilcarbamato, SPEX CertiPrep™ >