Learn More
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers Código de producto.: 30274339
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers
Código de producto. 30274339
20 x 12 mm Tubes
Click to view available options
Admite:
20 x 10 mm Cuvette Tubes
20 x 12 mm Tubes
24 x 1.8 mL Cryovials
24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
32 x 0.5 mL Microtubes
4 x 50 mL Tubes
8 x 15 mL Tubes
8 x 5 mL Tubes
Código de producto. 30274339
Marca: Grant Instruments HC2012
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermal blocks for use with PCMT and PCMT PLUS thermoshakers.
  • Block heating/cooling
  • Fits PCMT and PCMT PLUS
  • Max 1,400 rpm
Available to fit the following tubes:
  • 20 x 12 mm Tubes
  • 20 x 10 mm Cuvette Tubes
  • 24 x 3.6 to 4.5 mL Cryovials
  • 24 x 1.8 mL Cryovials
  • 32 x 0.5 mL Microtubes
  • 4 x 50 mL Tubes
  • 8 x 15 mL Tubes
  • 8 x 5 mL Tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Color White, Blue
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 100 mL
Material de la cámara Aluminum
Para utilizar con (equipo) PCMT and PCMT PLUS
Admite 20 x 12 mm Tubes
Material Aluminum
No. of Places 20
Humedad relativa 80%
Intervalo de temperatura (métrico) 4°C to 100°C
Tipo Thermal Block
Para utilizar con (aplicación) Thermal Mixing
N.º de bloques 1
Cantidad 1 Ea.
Estabilidad de la temperatura 0.1°C
Tamaño del tubo 12 mm Tubes
Garantía 2 Years
Dimensiones interiores (F x An x Al) 130 x 130 x 80 mm
Longitud (imperial) 5.12 in.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (imperial) 5.12 in.
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (imperial) 3.14 in.
Altura (métrico) 80 mm
Fondo (imperial) 3.14 in.
Fondo del pocillo (imperial) 1.4 in.
Fondo (métrico) 80 mm
Fondo del pocillo (métrico) 35 mm
Diámetro de base (imperial) 5.12 in.
Diámetro del pocillo (imperial) 0.47 in.
Diámetro (métrico) 130 mm
Diámetro de base (métrico) 130 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12 mm
Peso con embalaje (imperial) 2.2 lb.
Peso con embalaje (métrico) 1 kg
Peso (imperial) 1.7 lb.
Peso (métrico) 0.8 kg
Título del producto
Grant Instruments Interchangeable Block for PCMT and PCMT PLUS Thermoshakers >