Learn More
Integrin alpha-5 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Integrin alpha-5 |
---|---|
Concentración | 0.28 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16877033
|
Proteintech
10569-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16867033
|
Proteintech
10569-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Integrin alpha-5, also known as FNRA or VLA5A, is a protein that in humans is encoded by the ITGA5 gene. The product of this gene belongs to the integrin alpha chain family. Integrins are integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This gene encodes the integrin alpha 5 chain. Alpha chain 5 undergoes post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked light and heavy chains that join with beta 1 to form a fibronectin receptor. In addition to adhesion, integrins are known to participate in cell-surface mediated signaling.Especificaciones
Integrin alpha-5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Non-human Primate, Human, Mouse | |
P08648, P11688 | |
16402, 3678 | |
Integrin alpha-5 Fusion Protein Ag0860 | |
Primary | |
-20°C | |
ITGA5 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD49e, FNRA, Integrin alpha 5, Integrin alpha F, ITGA5, VLA 5, VLA5A | |
ITGA5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Integrin alpha-5 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech