missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (Hu117) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB10078M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 | |
Monoclonal | |
DyLight 594 | |
50mM Sodium Borate | |
Human | |
Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
Hu117 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha | |
Human Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 | |
0.1 mL | |
Innate Immunity | |
3676 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (Hu117) [DyLight 594], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 594
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido