Learn More
Astell Scientific™ Generador de vapor integral
Mejora los tiempos de ciclo aumentando la eficiencia de la producción de vapor. El sistema del generador de vapor integral Astell Scientific™ también incluye llenado de agua automático.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Autoclaves de 120 l de capacidad y más (excluyendo la gama E).
Tipo de producto Generador de vapor integral
Incluye Llenado de agua automático
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Elimina los elementos calefactores de la cámara y los sustituye por un generador integral para mejorar el control de la producción de vapor.
  • AutoFill también se instala de serie en el generador de vapor, lo que elimina la necesidad de rellenar manualmente la cámara entre ciclos.
  • Un suministro de agua de red entra en el generador de vapor, donde se calienta y se convierte en vapor. A continuación, entra en la cámara directamente desde el generador de vapor cuando sea necesario.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclaves de 120 l de capacidad y más (excluyendo la gama E).
Generador de vapor integral
Llenado de agua automático
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Astell Scientific™ Generador de vapor integral