Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos
La bandeja para instrumentos Bochem™ cuenta con esquinas redondeadas e incluye una tapa.
Marca:  Bochem™ 8406
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Bordes redondeados
  • Tapa incluida
Especificaciones
Especificaciones
250 x 150 x 60 mm
250 mm
Bandeja de instrumentos
Tapa
60 mm
Acero inoxidable
150 mm
Rectangulares
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Bochem™ Bandeja para instrumentos > Dimensiones (An x P x Al): 250 x 150 x 60mm