Learn More
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitor Subscription for 24/7 Laboratory Remote Monitoring (No gateway))
InstrumentConnect Monitor Subscriptions provide access to the InstrumentConnect desktop or mobile application for 24/7 remote monitoring of laboratory equipment. Requires Connect Edge gateway(s) and adapter(s).
Marca:  Thermo Scientific™ EDGM10D3Y
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30019076
  • 14290.00€ / 1 unidad
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Software and Subscription Service
InstrumentConnect Monitor Subscription
None
InstrumentConnect Remote Monitoring System, Laboratory Equipment and Devices
None
10 Monitor Subscription, 3 years
1 Ea.
Connect Edge, Laboratory Equipment and Devices
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ InstrumentConnect Monitor Subscription for 24/7 Laboratory Remote Monitoring (No gateway)) >