Learn More
INSIG1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0Q2B5), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA555473
Código de producto. 30131874
  • 436.00€ / 100 microlitros
Descripción
Immunogen Sequence: ASAKLDFANN VQLSLTLAAL SLGLWWTFDR SRSGLGLGIT IAFLATLITQ FLVYNGVYQY TSPDFLYIRS WLPCIFFSGG VTVGNIGRQL AMGVPEKPHS D
INSIG1 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects INSIG1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
INSIG1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (0Q2B5), Invitrogen™ > 100 μL, Unconjugated