Learn More
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-R3F
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12347167
  • 46.80€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Inserto para cajas Maxi - 3 tubos Falcon, 8 tubos de 1,5 ml
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables que alojan microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También se suministra nuestra gama de contenedores de suelo y de sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
Para cajas Maxi
introducir
160mm
40mm
8 x 1,5 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Fisherbrand™ Inserto para cajas Maxi >