Learn More
WTW™ Medidor de sobremesa multiparamétrico IDS inoLab™ Multi 9620
GREENER_CHOICE
Utilice este medidor de sobremesa para la medición simultánea con dos canales de medición independientes. El medidor de sobremesa multiparamétrico IDS WTW™ inoLab™ Multi 9620 está listo para la conexión inalámbrica y ofrece una lectura a prueba de fatiga en una pantalla de color brillante.
Marca:  WTW™ 1FD560
2327.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15552016
  • 2390.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
  • Dispositivo multiparámetro digital de alto rendimiento con dos entradas para pH, ISE, conductividad y oxígeno disuelto y funciones GLP completas
  • Medidor multiparamétrico moderno de alto rendimiento con dos canales de medición aislados galvánicamente pH/mV, ISE (incluidos métodos incrementales), medición de conductividad y oxígeno
  • Con una gran pantalla gráfica en color 16:9 bajo un protector higiénico de vidrio y un teclado antibacteriano para su uso incluso en zonas críticas
  • Utilice los nuevos módulos inalámbricos junto con los nuevos sensores de cabezal de enchufe IDS, no dependa de los cables y mida cómodamente bajo cubiertas de laboratorio o bancos de flujo laminar
  • La carcasa inferior maciza de zinc fundido incrementa la seguridad contra las interferencias y garantiza un soporte seguro y estable en la mesa de trabajo del laboratorio
  • Dos interfaces USB para comunicarse con el ordenador, la impresora o la memoria USB permiten la transferencia de todos los datos
  • Una administración de usuarios activa amplía la documentación GLP automática mediante seguridad y trazabilidad adicionales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1
LCD
Manual 500/10000 automático
Suministro eléctrico universal de 100 a 240 V, 50/60 Hz
Todos excepto ORP
2
Medidor con suministro eléctrico universal, soporte y manual de funcionamiento, software y cable UUSB
IDS Multi 9620
Medidor de sobremesa multiparamétrico
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
WTW™ Medidor de sobremesa multiparamétrico IDS inoLab™ Multi 9620 > Un punto de calibración