Learn More
WTW™ inoLab™ Multi 9430 IDS™ Digital Benchtop Multiparameter
Marca: WTW™ 1FD47K
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
USB-A, Mini USB-B | |
±1.5% at 20°C in air saturated water | |
±0.004 | |
±0.5% of value | |
De 2 a 7 (requiere adaptador) | |
0.475cm–1 ±1.5% (with TetraCon™ 925 sensor); 0.10cm–1 ±2% (with LR 925/01 sensor) | |
500 Data sets manual, 10,000 data sets automatic | |
10 μS/cm to 2000 mS/cm (with TetraCon™ 925 sensor), 0.01 to 200 μS/cm (with LR 925/01 sensor) | |
De 0 a 14 | |
0 to 70 ppt | |
Digital IDS pH electrode SenTix™ 980, buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, optical IDS DO sensor FDO™ 925, digital IDS cond cell TetraCon™ 925, 0.01mol/L KCl, cond standard | |
4 pilas tipo AA de 1,5 V | |
± 0,2 °C | |
3 años | |
280 mm | |
70 mm |
±0.5% of value | |
±0,2 mV | |
±0.5% of value | |
1 | |
1 to 5 | |
cETLus, CE | |
Gráfica en color | |
± 1200 mV | |
5kilohms to 100 megaohms | |
0 to 1999 mg/L | |
inoLab™ Multi 9430 | |
Multiparámetro digital de sobremesa | |
0°C to 100°C | |
280 W x 240 Hmm | |
240 mm | |
2.5 kg |
Título del producto
WTW™ inoLab™ Multi 9430 IDS™ Digital Benchtop Multiparameter > Includes: Digital IDS pH electrode SenTix 980, buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, optical IDS DO sensor FDO 925, digital IDS cond cell TetraCon 925, 0.01mol/L KCl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido